重要文件
ENAH2C555FAE
Enamine
1-(1,4-oxazepane-4-carbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.3
MDL號碼:
Iupac Name
(1,4-oxazepan-4-yl)(5-azaspiro[2.4]heptan-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c15-11(14-4-1-6-16-7-5-14)10-8-12(10)2-3-13-9-12/h10,13H,1-9H2
InChI 密鑰
TWYLRCBSWYCJRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304420
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304420
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)