重要文件
ENAH11E26F2C
Enamine
3,3,4,4-tetrafluoropentanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.1
MDL號碼:
Iupac Name
3,3,4,4-tetrafluoropentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H6F4O2/c1-4(6,7)5(8,9)2-3(10)11/h2H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
RZKLIBDRQKGYAV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1944270
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1944270
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)