重要文件
ENAH11DEE803
Enamine
3-(prop-2-yn-1-yl)oxolane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
110.16
MDL號碼:
Iupac Name
3-(prop-2-yn-1-yl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-7-4-5-8-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI 密鑰
QEZVLUPGYYEBDP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792463
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)