重要文件
ENAH11DD1BC2
Enamine
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
145.63
MDL號碼:
Iupac Name
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-6-3-4-7(8)5-6;/h1,6-7H,3-5,8H2;1H
InChI 密鑰
VCIOBNBIZQDZSQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)