重要文件
ENAH11DD1806
Enamine
3,4-dimethoxythiophene-2-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.27
MDL號碼:
Iupac Name
3,4-dimethoxythiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO4S2/c1-10-4-3-12-6(5(4)11-2)13(7,8)9/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI 密鑰
LVRPJPPRTLEXMX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703442
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)