重要文件
ENAH11DD1791
Enamine
N-ethyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.17
MDL號碼:
Iupac Name
N-ethyl-3-hydroxy-1-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c1-2-7-6(10)8-3-5(9)4-8/h5,9H,2-4H2,1H3,(H,7,10)
InChI 密鑰
QVUZNVSNHYYLRC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)