重要文件
ENAH11DD0B96
Enamine
4-methoxy-N-(prop-2-yn-1-yl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.2
MDL號碼:
mp
45-46
Iupac Name
4-methoxy-N-(2-propynyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-3-8-11-9-4-6-10(12-2)7-5-9/h1,4-7,11H,8H2,2H3
InChI 密鑰
ZUDJGFVRXCMXKK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257682
Melting Point
45-46
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257682
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)