重要文件
ENAH0CD4604A
Enamine
5-fluoro-1,3-dihydrospiro[indene-2,4'-piperidine]-1-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.72
MDL號碼:
Iupac Name
5-fluorospiro[indene-2,4'-piperidin]-1(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14FNO.ClH/c14-10-1-2-11-9(7-10)8-13(12(11)16)3-5-15-6-4-13;/h1-2,7,15H,3-6,8H2;1H
InChI 密鑰
PGSORMHQTMAJOI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704049
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704049
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)