重要文件
ENAH0CD45965
Enamine
7-bromo-2,2-difluorocycloheptan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.05
MDL號碼:
Iupac Name
7-bromo-2,2-difluorocycloheptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H9BrF2O/c8-5-3-1-2-4-7(9,10)6(5)11/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
ZYHCUKSJEUOVTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268444
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268444
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)