重要文件
ENAH049F2DFB
Enamine
N,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-6-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.25
MDL號碼:
mp
131-132
Iupac Name
N,1-dimethyl-3,4-dihydro-6-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2/c1-8-11-4-3-10(12-2)7-9(11)5-6-13-8/h3-4,7,12-13H,1,5-6H2,2H3
InChI 密鑰
RMHPTYJKJKJERG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493
Melting Point
131-132
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493