重要文件
ENAH049F23CA
Enamine
3-bromo-2-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.07
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-5-7(8)10-4-2-3-6(10)9-5/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
NWVJWZQAQDUYRE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272053
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272053
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)