重要文件
ENAH049F2386
Enamine
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
319.9
MDL號碼:
mp
57-58
Iupac Name
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2,13H
InChI 密鑰
DJPAQOCIUDXBHK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291
Melting Point
57-58
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)