重要文件
ENAH049F21F3
Enamine
4-chloro-2-methoxy-5H,6H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.6
MDL號碼:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2/c1-13-7-10-5(8)3-2-4(12)9-6(3)11-7/h2,12H,1H3,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
NFYNOIWCSYIVNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654945
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654945
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)