重要文件
ENAH049F1D25
Enamine
N4,N4-dimethylbenzene-1,2,4-triamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.21
MDL號碼:
Iupac Name
N~4~,N~4~-dimethyl-1,2,4-benzenetriamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
AEPYIICGYIUTCV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)