重要文件
ENAH049F1C94
Enamine
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
273.01
MDL號碼:
Iupac Name
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14BrN.BrH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h1-6,9H2;1H
InChI 密鑰
BICXEKFQDDFPPE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)