重要文件
ENAH04258656
Enamine
2-[2-(aminooxy)ethoxy]ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
121.14
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2-(aminooxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H11NO3/c5-8-4-3-7-2-1-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
CMECGOAFIHUPBI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524