重要文件
ENAH04258076
Enamine
6-fluoro-8,9-dihydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.19
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-8,9-dihydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
Inchi Code
1S/C11H9FO/c12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11(10)13/h1-2,4,6-7H,3,5H2
InChI 密鑰
JJAKWNFBACEECQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663374
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663374