重要文件
ENAH042579BE
Enamine
2-[4-(benzyloxy)phenyl]propane-1,3-diol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.32
MDL號碼:
mp
129-132
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)phenyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C16H18O3/c17-10-15(11-18)14-6-8-16(9-7-14)19-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,17-18H,10-12H2
InChI 密鑰
ZBZPRBDFDOSTDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657604
Melting Point
129-132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657604
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)