重要文件
ENAH04257932
Enamine
1-(pyridin-3-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
239.7
MDL號碼:
mp
171-172
Iupac Name
1-(pyridin-3-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO2.ClH/c14-11(15)10-8-3-4-12(10,6-8)9-2-1-5-13-7-9;/h1-2,5,7-8,10H,3-4,6H2,(H,14,15);1H
InChI 密鑰
PIRXIPOUSKNAIJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654879
Melting Point
171-172
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654879
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)