重要文件
ENAH0424BCC7
Enamine
3-chloro-5-methanesulfonyl-1,2,4-thiadiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.65
MDL號碼:
mp
82-83
Iupac Name
3-chloro-5-(methylsulfonyl)-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C3H3ClN2O2S2/c1-10(7,8)3-5-2(4)6-9-3/h1H3
InChI 密鑰
WBPVFCDFJCXDPE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440140
Melting Point
82-83
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440140
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)