重要文件
ENAH0424BB2C
Enamine
1-(thiophene-2-sulfonyl)piperidin-4-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
247.34
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-thienylsulfonyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S2/c11-8-3-5-10(6-4-8)15(12,13)9-2-1-7-14-9/h1-2,7-8,11H,3-6H2
InChI 密鑰
OTNUHSUHPUESAF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479361
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479361
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)