重要文件
ENAH0424BA97
Enamine
1-[(methylamino)methyl]cyclopropan-1-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
137.61
MDL號碼:
Iupac Name
1-((methylamino)methyl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-6-4-5(7)2-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
KPZQZSXJWIINAB-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448558
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448558
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)