重要文件
ENAH0424B96C
Enamine
tert-butyl N-[3-(2-aminoethyl)cyclobutyl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.31
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-aminoethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
ZJZXBMLQEHSJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)