重要文件
ENAH0424B123
Enamine
(3-chloropyridin-4-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.59
MDL號碼:
Iupac Name
(3-chloro-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H,3,8H2
InChI 密鑰
AAEMFCVTGBYCHP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315954
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315954
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)