重要文件
ENAH03BB6F6C
Enamine
3-methyl-4-(3-methylphenyl)azetidin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.23
MDL號碼:
Iupac Name
3-methyl-4-(m-tolyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11(13)12-10/h3-6,8,10H,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
NDTXGGASGFQNBE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1278358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1278358
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)