重要文件
ENAH03BB4EAA
Enamine
methyl (2R)-2-isocyanatopropanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
129.12
MDL號碼:
Iupac Name
methyl (2R)-2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C5H7NO3/c1-4(6-3-7)5(8)9-2/h4H,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
ZYILYULSVKLHKZ-SCSAIBSYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272459
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)