重要文件
ENAH03BB3429
Enamine
methyl 5-oxa-9-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.22
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 5-oxa-9-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-12-8(11)7-5-9(6-7)10-3-2-4-13-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
VGLANDDYIYGQFW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751333
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751333
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)