重要文件
ENAH03A1A5B5
Enamine
2,4-dichloro-6-(methoxymethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
305.57
MDL號碼:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(methoxymethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl3O4S/c1-14-4-15-7-3-5(9)2-6(10)8(7)16(11,12)13/h2-3H,4H2,1H3
InChI 密鑰
MGINOXDJQYPLAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748728
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748728