重要文件
ENAH03A198CC
Enamine
3-(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)piperidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.67
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N5.ClH/c1-12-10-7(9-11-12)6-3-2-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
QNVAOPQYMSIGDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1194327
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1194327
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)