重要文件
ENAH03A187B7
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.71
MDL號碼:
mp
246-247
Iupac Name
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-3-9-5-7-12-8-6-10(9)11;/h2-4,12H,5-8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
YFXRKXYNQZWTGH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168613
Melting Point
246-247
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168613
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)