重要文件
ENAH03A17A8C
Enamine
4-methyl-2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]pyrimidine-5-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.19
MDL號碼:
Iupac Name
4-methyl-2-(prop-2-yn-1-ylamino)pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-3-4-10-9-11-5-7(8(13)14)6(2)12-9/h1,5H,4H2,2H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
InChI 密鑰
GGXCGKYQJXOLDT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166857
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166857
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)