重要文件
ENAH03A0C0FC
Enamine
4-fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.13
MDL號碼:
Iupac Name
4-fluorobenzo[d]oxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
InChI 密鑰
ZIBMOOAPLHTWBT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131705
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131705
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)