重要文件
ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
251.8
MDL號碼:
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI 密鑰
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)