重要文件
ENAH0385C94D
Enamine
tert-butyl N-[1-oxo-1-(pyridin-3-yl)propan-2-yl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
250.3
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (1-oxo-1-(pyridin-3-yl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-9(15-12(17)18-13(2,3)4)11(16)10-6-5-7-14-8-10/h5-9H,1-4H3,(H,15,17)
InChI 密鑰
XZJREDVSWKBRGN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796924
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796924
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)