重要文件
ENAH038593D4
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
126.2
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(2,6-9)5-7-3-4-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
FLSQEJRHEADYHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)