重要文件
ENAH03856565
Enamine
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.24
MDL號碼:
Iupac Name
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-10-4-2-8(1)9-7-11-5-6-12-9/h8-10H,1-7H2
InChI 密鑰
MQQGENHQDYYHHM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)