重要文件
ENAH0385633C
Enamine
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZKUMTRWQMFLGBD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)