重要文件
ENA964497934
Enamine
methyl 1-aminoisoquinoline-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.21
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 1-aminoisoquinoline-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-6-13-10(12)8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3,(H2,12,13)
InChI 密鑰
MOBWULGPNXZOIT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-731022
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-731022
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)