重要文件
ENA964488476
Enamine
sodium 2-(4-fluorophenyl)ethane-1-sulfinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.2
MDL號碼:
Iupac Name
sodium 2-(4-fluorophenyl)ethane-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C8H9FO2S.Na/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-12(10)11;/h1-4H,5-6H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NXMYCNDBYIUHNH-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724376
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724376
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)