重要文件
ENA964480240
Enamine
{5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl}methanesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.71
MDL號碼:
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-7-2-5-8(12-7)3-1-4-8/h7H,1-6H2
InChI 密鑰
YPIROZHLPTYHTN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118