重要文件
ENA964468514
Enamine
1-benzoylpiperidine-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.27
MDL號碼:
Iupac Name
1-benzoyl-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-10-11-6-8-15(9-7-11)13(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11H,6-9H2
InChI 密鑰
CLWXQKZBRBRSOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399435
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399435