重要文件
ENA947417926
Enamine
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.62
MDL號碼:
Iupac Name
3-(fluorosulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)13(9,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
ZYZOMPZZWUWKLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697564
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)