重要文件
ENA947414766
Enamine
5-bromo-2-chloro-6-fluoro-1,3-benzothiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
266.52
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H2BrClFNS/c8-3-1-5-6(2-4(3)10)12-7(9)11-5/h1-2H
InChI 密鑰
GXGNSXRGBXCRSI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-388223
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-388223