重要文件
ENA947410493
Enamine
1-cyclohexyl-3-[4-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazolidin-2-yl)phenyl]urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
337.44
MDL號碼:
Iupac Name
N-cyclohexyl-N'-[4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)phenyl]urea
Inchi Code
1S/C16H23N3O3S/c20-16(17-13-5-2-1-3-6-13)18-14-7-9-15(10-8-14)19-11-4-12-23(19,21)22/h7-10,13H,1-6,11-12H2,(H2,17,18,20)
InChI 密鑰
FXHZVNBLSGTFMB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381193
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381193
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)