重要文件
ENA947396686
Enamine
(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.22
MDL號碼:
Iupac Name
(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O3S/c7-13(10,11)3-5-8-6(12-9-5)4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H2,7,10,11)
InChI 密鑰
SGCYRPRCIMFBFV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286964
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286964