重要文件
ENA947393179
Enamine
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
128.17
MDL號碼:
Iupac Name
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-7(6-5-9-6)3-1-2-4-7/h6,8H,1-5H2
InChI 密鑰
DDGASQGDKHNCQV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344194
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)