重要文件
ENA947388297
Enamine
(thiophen-3-yl)methanesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.25
MDL號碼:
Iupac Name
3-thienylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7NO2S2/c6-10(7,8)4-5-1-2-9-3-5/h1-3H,4H2,(H2,6,7,8)
InChI 密鑰
SLVRRTVTWLZQSL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272763
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272763
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)