重要文件
ENA946841393
Enamine
2-(1,2-thiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.12
MDL號碼:
Iupac Name
2-(isothiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.2ClH/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;;/h2,4H,1,3,6H2;2*1H
InChI 密鑰
JPWFYLDOKUQBKA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385266
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385266
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)