重要文件
ENA946833050
Enamine
rac-(1R,2S)-2-fluorocyclohexane-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.66
MDL號碼:
Iupac Name
(1S,2R)-2-fluorocyclohexane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClFO2S/c7-11(9,10)6-4-2-1-3-5(6)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
IAGUHAITTUUZQV-RITPCOANSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367143
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)