重要文件
ENA946831799
Enamine
2-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.21
MDL號碼:
mp
79-84
Iupac Name
2-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-15-10(12)7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(13)14/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
MNTPADVVQJCTIF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310440
Melting Point
79-84
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310440
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)